Learn More
2-Bromo-4,6-dichloroaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468357
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468357 25 g 25g
11478357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18436.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 697-86-9 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 697-86-9
Formule moléculaire C6H4BrCl2N
Poids moléculaire (g/mol) 240.909
Numéro MDL MFCD00040936
Clé InChI DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pubchem3605, acmc-209ob3, 6-bromo-2,4-dichloroaniline, 2,4-dichloro-6-bromoaniline, 2-bromo-4,6-dichloro-aniline, 6-bromo-2,4-dichlorophenylamine, benzenamine,2-bromo-4,6-dichloro, 2-bromo-4,6-dichloroaniline, 2-bromanyl-4,6-bis chloranyl aniline
CID PubChem 2756901
Nom IUPAC 2-bromo-4,6-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 25 g
Beilstein 2089686
Poids de la formule 240.92
Pourcentage de pureté ≥98%