Learn More
2-Bromo-4,6-difluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438853 25 g 25g
11448853 100 g 100g
11458853 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11022.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 444-14-4 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
2-Bromo-4,6-difluoroaniline is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-bromo-4,6-difluoroaniline est utilisée en synthèse chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 444-14-4
Formule moléculaire C6H4BrF2N
Poids moléculaire (g/mol) 208.01
Numéro MDL MFCD00009639
Clé InChI WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoro-6-bromoaniline, 6-bromo-2,4-difluoroaniline, 2-bromo-4,6-difluoro-phenylamine, 2-bromo-4,6-difluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-4,6-difluoro, 2-bromo-4,6-difluorophenylamine, pubchem2913, acmc-1ao2h, 2-bromo4,6-difluoroaniline
CID PubChem 136285
Nom IUPAC 2-bromo-4,6-difluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C=C(F)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Point de fusion 38°C to 42°C
Odeur Weak, characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2718139
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 208.01
Pourcentage de pureté 98%