Learn More
2-Bromo-4,6-diméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459167
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459167 50 g 50g
11449167 10 g 10g
11389669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21272.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 41825-73-4 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
2-Bromo-4,6-dimethylaniline can react with 3-chloro-3-methyl-but-1-yne to produce 2-bromo-N-(1',1'-dimethylprop-2'-ynyl)-4,6-dimethylaniline. This reaction will need reagent Et3N, catalyst CuCl, and the menstruum dioxane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-4,6-diméthylaniline peut réagir avec le 3-chloro-3-méthyl-but-1-yne pour produire du 2-bromo-N-(1′,1′-diméthylprop-2′-ynyl)-4,6-diméthylaniline. Le réactif Et3N, le catalyseur CuCl et le dioxane menstruum sont nécessaires à cette réaction.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41825-73-4
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.08
Numéro MDL MFCD00047826
Clé InChI YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4,6-dimethyl-aniline, 6-bromo-2,4-xylidine, benzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl, 2-bromo-4,6-dimethylphenylamine, 4-amino-5-bromo-m-xylene, 2-bromo-4,6-dimethylbenzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1-bromobenzene, pubchem3761
CID PubChem 170579
Nom IUPAC 2-bromo-4,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(C)=C(N)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
Point de fusion 42°C to 46°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3046484
Point d’ébullition 75°C to 79°C (5 mmHg)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 98%