Learn More
Acide 2-bromo-4-aminobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid |
| CAS | 2486-52-4 |
| Formule moléculaire | C7 H6 Br N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1 |
| Nom IUPAC | acide 4-amino-2-bronmobenzoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.03 |
| Poids de la formule | 214.9582 |