Learn More
Acide 2-bromo-4-aminobenzoïque, TRC
Code produit 30339600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339600 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339600 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB679450100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-52-4
Formule moléculaire C7 H6 Br N O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1
Nom IUPAC acide 4-amino-2-bronmobenzoïque ;
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Poids de la formule 214.9582