Learn More
2-bromo-4-chloro-1-fluorobenzène97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415700
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415700 5 g 5g
11425700 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415700 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25935.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1996-30-1 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1996-30-1
Formule moléculaire C6H3BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 209.442
Numéro MDL MFCD00672934
Clé InChI YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-fluorochlorobenzene, 3-bromo-1-chloro-4-fluorobenzene, 2-fluoro-5-chlorobromobenzene, 1-bromo-5-chloro-2-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 5-chloro-2-fluorobromobenzene, 2-bromo-4-chloro-1-fluoro-benzene, 2-bromo-4-chlorofluorobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-fluoro, pubchem3210
CID PubChem 2773264
Nom IUPAC 2-bromo-4-chloro-1-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Densité 1.74
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.554
Quantité 5 g
Poids de la formule 209.45
Pourcentage de pureté 97%