Learn More
2-bromo-4-chloro-1-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411030
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411030 5 g 5g
11401030 1 g 1g
11421030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11411030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25409.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31928-44-6
Formule moléculaire C6H3BrClI
Poids moléculaire (g/mol) 317.348
Numéro MDL MFCD00672944
Clé InChI CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
CID PubChem 13741326
Nom IUPAC 2-bromo-4-chloro-1-iodobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 317.36
Pourcentage de pureté 98%