Learn More
2-bromo-4-chloro-1-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | BrC6H3(Cl)I |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Poids de la formule | 317.36 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
- 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene