Learn More
2-bromo-4-chloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326666 25 g 25g
11316666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03808.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 873-38-1 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-38-1
Formule moléculaire C6H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 206.467
Numéro MDL MFCD00041313
Clé InChI SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2-bromo-4-chloro, 1-amino-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-4-chloro-phenylamine, 2-bromo-4-chloro aniline, 2-bromo-4-chlorophenylamine, pubchem3576, acmc-1bkdm, 2-bromo-4-chloro-aniline, 4-chloro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-chloroaniline
CID PubChem 70110
Nom IUPAC 2-bromo-4-chloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-chloroaniline
Point de fusion 63°C to 68°C
Point d’ébullition 127°C (20 mmHg)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2802563
Poids de la formule 206.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline