Learn More
2-Bromo-4-chloroanisole, TRC
Code produit 30331616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331616 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331616 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68194010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-chloroanisole
CAS 60633-25-2
Formule moléculaire C7H6BrClO
Quantité 10 g
Synonyme 1-Bromo-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene, 4-Chloro-2-bromoanisole
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES ClC1=CC(Br)=C(OC)C=C1
Nom IUPAC 2-bro-4-chloro-1-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 221.48
Poids de la formule 219.93