Learn More
2-bromo-4’-(diéthylamino)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318056 5 g 5g
11308056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13337.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 207986-25-2 | C12H16BrNO | 270.17 g/mol
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-bromo-4′-(diéthylamino)acétophénone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207986-25-2
Formule moléculaire C12H16BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 270.17
Numéro MDL MFCD00151798
Clé InChI ALTMCDJIFXTEPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethanone, alpha-bromo-4-diethylamino acetophenone, 2-bromo-4'-diethylamino acetophenone, 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethan-1-one, 4-diethylaminophenacyl bromide, n,n-diethyl-4-bromoacetyl aniline, 4-n,n-diethylamino phenacyl bromide, .alpha.-bromo-4-diethylaminoacetophenone, 2-bromo-1-4-diethylaminophenyl ethanone
CID PubChem 2795030
Nom IUPAC 2-bromo-1-[4 -(diéthylamino)phényl]éthanone
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Point de fusion 50°C to 52°C
Quantité 5 g
Beilstein 7921481
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 270.18
Pourcentage de pureté 98%