Learn More
Acide 2-bromo-4-(éthoxycarbonylthio)-4-thiobenzoïque, TRC
Code produit 30331161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30331161 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331161 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68423050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-(ethoxycarbonylthio)-4-thiobenzoic Acid
CAS 1076199-58-0
Formule moléculaire C10 H9 Br O3 S2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H9BrO3S2/c1-2-14-10(13)16-6-3-4-7(9(12)15)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,15)
SMILES CCOC(=O)Sc1ccc(C(=O)S)c(Br)c1
Nom IUPAC Ácido 2-bromo-4-etoxicarbonilsulfanilbencenocarbotioico
Poids moléculaire (g/mol) 321.21
Poids de la formule 319.9176