Learn More
2-bromo-4-fluoro-1-iodobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355649
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11355649 1 g 1g
11344596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20144.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 202865-73-4 | C6H3BrFI | 300.897 g/mol
It is employed in the synthesis of tetrasubstituted alkenes by stereo- and regioselective stannyllithiation of diarylacetylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée dans la synthèse d’alcènes tétrasubstitués par stannyllithiation stéréosélective et par stannyllithiation régiosélective des diarylacétylènes.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202865-73-4
Formule moléculaire C6H3BrFI
Poids moléculaire (g/mol) 300.897
Numéro MDL MFCD00142868
Clé InChI GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-fluoroiodobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo-benzene, 2'-bromo-4-fluoro-1-iodobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo, pubchem3234, acmc-1cll6, ksc495e7f, 2-bromo-4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-3-bromo-4-iodobenzene
CID PubChem 2773372
Nom IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-iodobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Densité 1.33
Point d’ébullition 224°C to 225°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.629
Quantité 1 g
Beilstein 6288420
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 300.9
Pourcentage de pureté ≥98%