Learn More
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11336629
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11336629 10 g 10g
11326629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11336629 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26206.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 875664-27-0 | C7H4BrF4N | 258.014 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 875664-27-0
Formule moléculaire C7H4BrF4N
Poids moléculaire (g/mol) 258.014
Numéro MDL MFCD04973756
Clé InChI OTYCOVZULSPPPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, buttpark 154\11-38, benzenamine,2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl benzenamine, pubchem19869, ksc658m8n, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-bromanyl-4-fluoranyl-6-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 7018045
Nom IUPAC 2-bromo-4-fluoro-6-(trifluorométhyl) aniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C(F)(F)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Indice de réfraction 1.503
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 258.01
Pourcentage de pureté 98%