Learn More
2-Bromo-4’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromo-4'-fluoroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-bromo-4′-fluoroacétophénone est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone |
| Point de fusion | 45°C to 49°C |
| Point d’ébullition | 150°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 637863 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 217.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |