Learn More
2-bromo-4’-fluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10551151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551151 5 g Flacon en verre 5g
10065913 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10551151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306290050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 403-29-2 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 403-29-2
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.04
Numéro MDL MFCD00040830
Clé InChI ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone
CID PubChem 96749
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-fluorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 46.0°C to 49.0°C
Couleur Gris à blanc
Point d’ébullition 150.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4COCH2Br
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4''-fluoroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one