Learn More
2’-bromo-4’-fluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344236
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344236 1 g 1g
11354236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19320.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1006-39-9 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006-39-9
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.04
Numéro MDL MFCD00077464
Clé InChI RCXFSBRMWBFWMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-acetyl-2-bromo-4-fluorobenzene, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl, 1-2-bromo-4-fluoro-phenyl ethanone, pubchem8533, acmc-2097rj, ksc499c4r, timtec-bb sbb006561
CID PubChem 2736304
Nom IUPAC 1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Point d’ébullition 150°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.549
Quantité 1 g
Beilstein 2249797
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 98%