Learn More
2-Bromo-4-fluoroacétophénone, TRC
Code produit 30335855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6843755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-fluoroacetophenone
CAS 1006-39-9
Formule moléculaire C8H6BrFO
Quantité 5 g
Synonyme 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone, 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H6BrFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(F)cc1Br
Nom IUPAC 1-(2-bro-4-fluorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 217.04
Poids de la formule 215.9586