Learn More
2-bromo-4-fluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499293 25 g 25g
11489293 5 g 5g
11409303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11751.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-98-1
Formule moléculaire C6H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 190.015
Numéro MDL MFCD00042462
Clé InChI YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
CID PubChem 242873
Nom IUPAC 2-bromo-4-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-fluoroaniline
Densité 1.67
Point d’ébullition 221°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2802562
Poids de la formule 190.01
Pourcentage de pureté 98%