Learn More
2-bromo-4 -fluoroanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458873 10 g 10g
11468873 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458873 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11040.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 452-08-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-08-4
Formule moléculaire C7H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 205.03
Numéro MDL MFCD00012014
Clé InChI JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-fluoroanisole, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy, 2-bromo-4-fluoro anisole, 1-bromo-3-fluoro-6-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 1-bromo-5-fluoro-2-methoxybenzene, attercop-chm at106665, pubchem1972, 2-bromo-4-fluoroanisol
CID PubChem 136292
Nom IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-fluoroanisole
Densité 1.581
Point d’ébullition 88°C to 89°C (1 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 10 g
Beilstein 2358880
Poids de la formule 205.03
Pourcentage de pureté 98%