Learn More
Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384236 25 g 25g
11364236 1 g 1g
11374236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19321.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1006-41-3 | C7H4BrFO2 | 219.009 g/mol
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid is used in the synthesis of 3-fluoro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-fluoro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-((2-carboxy-5-fluorophenyl)amino)-3-methoxybenzoic acid and 2-bromo-4-fluorobenzamide. It is also used in the preparation of boron-containing anti-fungal agents, in the treatment of onychomycosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque est utilisé dans la synthèse de 3-fluoro-8-(méthylthio)dibenzo[b,f]thiépine-10(11H)-one, 2 -fluoro-8-(méthylthio)dibenzo[b,f]thiépine-10(11H)-one, 2-(2-carboxy-5-fluorophényl)amino)-3-méthoxybenzoïque et 2-bromo-4-fluorobenzamide. Il est également utilisé dans la préparation d’agents antifongiques contenant du bore, dans le traitement de l’onychomycose.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006-41-3
Formule moléculaire C7H4BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.009
Numéro MDL MFCD00055370
Clé InChI RRKPMLZRLKTDQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-fluorobenzoicacid, 4-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-fluoro, rarechem al bo 1996, buttpark 18\02-85, 2-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1314, 2-bromo-4-fluorobenzoic, 2-bromofluorobenzoic acid
CID PubChem 1268169
Nom IUPAC Acide2-bromo-4-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Point de fusion 167°C to 169°C
Quantité 25 g
Beilstein 2614292
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 219.01
Pourcentage de pureté 98%