Learn More
2-Bromo-4-fluorophenol, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10567753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10567753 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10567753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-fluorophenol
Note relative au nom 98%
CAS 496-69-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 42°C to 46°C
Couleur Marron
Densité 1.744g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H4BrFO
Formule linéaire BrC6H3(F)OH
Numéro MDL MFCD00010614
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromo phenol, pubchem1485, 2-bromo-4-flourophenol, 2-bromo4-fluoro-phenol, acmc-1artu, 2-bromo-4-fluoro phenol, ksc490k9b, akos akm01586
Clé InChI MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)O
Nom IUPAC 2-bromo-4-fluorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 190.999
CID PubChem 605472
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Solid