Learn More
2-Bromo-4-fluorophénol, 98 +, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-fluorophenol |
| Point de fusion | 42°C to 46°C |
| Point d’ébullition | 123°C to 125°C (50 mmHg) |
| Point d’éclair | 85°C (185°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2355593 |
| Poids de la formule | 191 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |