Learn More
2-bromo-4-iodopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406890 5 g 5g
11496880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20015.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100523-96-4 | Molecular Formula: C5H3BrIN | Molecular Weight: 283.894 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100523-96-4
Formule moléculaire C5H3BrIN
Poids moléculaire (g/mol) 283.894
Numéro MDL MFCD03085768
Clé InChI HPKRNLGLZYOVJS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1051520
Nom IUPAC 2-bromo-4-iodopyridine
SMILES C1=CN=C(C=C1I)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-iodopyridine
Point de fusion 61°C
Quantité 5 g
Beilstein 108925
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 283.89
Pourcentage de pureté 97%