Learn More
2-Bromo-4-isopropylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447217 25 g 25g
11437217 5 g 5g
11457217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14995.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 51605-97-1 | C9H12BrN | 214.11 g/mol
2-Bromo-4-isopropylaniline is involved in the preparation of 4-(5-aryl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridino) pyrimidine derivatives and 4-substituted-2-anilinopyrimidine derivatives, which find application as corticotropin releasing factor (CRF) antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-4-isopropylaniline participe à la préparation de dérivés de la pyrimidine 4-(5-aryl-1, 2, 3, 6-tétrahydropyridino) et de dérivés d’anilinopyrimidine 4-substituée-2 trouvant leur application comme antagonistes du facteur de libération de la corticotropine (CRF).
Solubilité
Miscible avec le dioxane et l’éthoxyéthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51605-97-1
Formule moléculaire C9H12BrN
Poids moléculaire (g/mol) 214.11
Numéro MDL MFCD00051585
Clé InChI WEMDUNBELVTSRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-isopropylaniline, 2-bromo-4-isopropyl-phenylamine, 4-amino-2-bromocumene, benzenamine, 2-bromo-4-1-methylethyl, zlchem 981, pubchem17446, acmc-1anzo, 2-bromo-4-isopropyl aniline, 2-bromo4-isopropyl-phenylamine, 2-bromo-4-2-propyl aniline
CID PubChem 521337
SMILES CC(C)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-isopropylaniline
Densité 1.35
Point d’ébullition 116°C to 118°C (3 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2638470
Informations sur la solubilité Miscible with dioxane and ethoxyethanol. Immiscible with water.
Nom IUPAC 2-bromo-4-(propan-2-yl)aniline
Poids de la formule 214.11
Pourcentage de pureté 97%