Learn More
2-Bromo-4-isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-isopropylaniline |
| CAS | 51605-97-1 |
| Formule moléculaire | C9H12BrN |
| Numéro MDL | MFCD00051585 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | CC(C)C1=CC(Br)=C(N)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.10 |
| Pourcentage de pureté | 98% |