Learn More
2-Bromo-4-isopropylaniline, TRC
Code produit 30336793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3920101G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-isopropylaniline
CAS 51605-97-1
Formule moléculaire C9H12BrN
Quantité 1 g
Synonyme 2-Bromo-4-isopropylbenzenamine, 2-Bromo-4-isopropylphenylamine, 4-Isopropyl-2-bromoaniline
Formule InChI InChI=1S/C9H12BrN/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(N)c(Br)c1
Nom IUPAC 2-bromo-4-propane-2-ylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 214.1
Poids de la formule 213.0153