Learn More
2-Bromo-4-isopropylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-isopropylaniline |
| CAS | 51605-97-1 |
| Formule moléculaire | C9H12BrN |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Bromo-4-isopropylbenzenamine, 2-Bromo-4-isopropylphenylamine, 4-Isopropyl-2-bromoaniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12BrN/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(N)c(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 2-bromo-4-propane-2-ylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.1 |
| Poids de la formule | 213.0153 |