Learn More
2-bromo-4’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10531401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531401 25 g Flacon en verre 25g
10143200 5 g Flacon en verre 5g
10300404 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10531401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151900250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2632-13-5
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD00000201
Clé InChI XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
CID PubChem 4965
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69°C to 72°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COCH2Br
Quantité 25 g
Beilstein 08, 89
Fieser 05,439
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.