Learn More
2-bromo-4’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445443 100 g 100g
11425443 5 g 5g
11435443 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13415.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
2-Bromo-4'-methoxyacetophenone, is used as a cell-permeable, covalent and potent protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-4′-méthoxyacétophénone, est utilisé comme inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase perméable aux cellules, covalent et puissant.
Solubilité
Il est soluble dans le DMSO, l’eau (partiellement miscible), la plupart des solvants organiques et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2632-13-5
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD00000201
Clé InChI XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
CID PubChem 4965
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Point de fusion 68°C to 72°C
Odeur Irritating
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 743112
Informations sur la solubilité It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol.
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone