Learn More
2-Bromo-4'-méthoxyacétophénone, TRC
Code produit 30348655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6847205G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
CAS 2632-13-5
Formule moléculaire C9H9BrO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl bromide, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-[4-(methyloxy)phenyl]ethanone, 2-Bromo-p-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2'-bromoacetophenone, 4-Methoxyphenacyl Bromide, 4'-Methoxyphenacyl Bromide, Bromomethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, Bromomethyl p-Anisyl Ketone, Bromomethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 129010, p-Methoxyphenacyl Bromide, alpha-Bromo-4'-methoxyacetophenone, alpha-Bromo-p-methoxyacetophenone, ω-Bromo-4'-methoxyacetophenone, ω-Bromo-p-methoxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Poids de la formule 227.9786