Learn More
Chlorure de 2-bromo-4-méthoxybenzyle 75 % (+ régioisomères), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-methoxybenzyl Chloride (+ regioisomers) |
| CAS | 66916-97-0 |
| Formule moléculaire | C8 H8 Br Cl O |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCl)c(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 2-bro-1-(chlorométhyl)-4-méthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.51 |
| Poids de la formule | 233.9447 |