Learn More
Acide2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10533052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10533052 10 g Flacon en verre ambré 10g
10446472 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10533052 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00751EA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 40003-41-6
Formule moléculaire C5H4BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.056
Numéro MDL MFCD03822128
Clé InChI HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid
CID PubChem 2824058
Nom IUPAC Acide 2-bromo-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 222.06
Pourcentage de pureté 90%