Learn More
2’-Bromo-4’-méthylacétanilide, 98 %
Code produit 11485836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485836 5 g 5g
11495836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22213.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-83-5
Formule moléculaire C9H10BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 228.089
Numéro MDL MFCD00017781
Clé InChI UUDGTWKIIUEVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-bromo-4-methylphenyl acetamide, 2'-bromo-4'-methylacetanilide, 2-bromo-4-methylacetanilide, acetamide, n-2-bromo-4-methylphenyl, n-acetyl-2-bromo-p-toluidine, acmc-1bdfo, 2'-bromo-p-acetotoluidide, cambridge id 5104354, 4-acetamino-3-bromo-toluene, 2-bromo-4-methyl acetanilide
CID PubChem 69200
Nom IUPAC N-(2-bromo-4-méthylphényl) acétamide
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 5 g
Beilstein 2691019
Poids de la formule 228.09
Pourcentage de pureté 98%