Learn More
2-Bromo-4-méthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414904 50 g 50g
11424904 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414904 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13818.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 583-68-6 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
The N-(3, 5-Dichlorophenyl) naphthaldimine was obtained from the reaction of 2-hy- droxynaphthalene-l-carbaldehyde (0.01 mol) with a solution of 2-bromo-4-methylaniline (0.01 mol) in 40 ml of ethanol. Reaction of 2-bromo-4-methylaniline was quite clean, albeit 3,4-diaminotoluene was isolated just in 37% yield after flash chromatography on silica gel. The bromomethylquinoline starting material 16 was synthesized in two steps using an optimized process route by condensing 2-bromo-4-methylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La naphthaldimine N-(3, 5-dichlorophényl) a été obtenue à partir de la réaction de 2-hy-droxynaphthalène-l-carbaldéhyde (0,01 mol) avec une solution de 2-bromo-4-méthylaniline (0,01 mol) dans 40 ml d’éthanol. La réaction de 2-bromo-4-méthylaniline était assez propre, bien que le 3,4-diaminotoluène ait été isolé dans à peine 37 % de rendement après chromatographie flash sur gel de silice. Le matériau de départ de la bromométhylquinoléine 16 a été synthétisé en deux étapes via une voie de transformation optimisée, en condensant de la 2-Bromo-4-méthylaniline.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-68-6
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.052
Numéro MDL MFCD00007635
Clé InChI UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-p-toluidine, benzenamine, 2-bromo-4-methyl, 4-amino-3-bromotoluene, 2-bromo-4-methylbenzenamine, p-toluidine, 2-bromo, 2-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-4-aminotoluene, 4-methyl-2-bromoaniline, 2-bromo-4-methyl aniline, 2-bromo-4-methyl-aniline
CID PubChem 11422
Nom IUPAC 2-bromo-4-méthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-methylaniline
Point de fusion 14°C to 16°C
Densité 1.494
Point d’ébullition 240°C to 242°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.603
Quantité 50 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1931711
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 99%