Learn More
Acide 2-bromo-4-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476878 5 g 5g
15466878 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60413.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7697-27-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7697-27-0
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00045797
Clé InChI ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-p-toluic acid, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl, 2-bromo-4-methyl benzoic acid, zlchem 427, pubchem4719, 3-bromo-4-carboxytoluene, acmc-1bbb4, 2-bromo-4-methylbenzoicacid
CID PubChem 226292
Nom IUPAC Acide 2-bromo-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(Br)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%