Learn More
2-bromo-4-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420297 25 g 25g
11410297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21701.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6627-55-0 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
It is applied as a compound responsible for iodine off-flavor in wines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert en tant que composé responsable de flaveur d’iode indésirable dans les vins.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6627-55-0
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.036
Numéro MDL MFCD00002151
Clé InChI MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f
CID PubChem 23109
Nom IUPAC 2-bromo-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-methylphenol
Point de fusion 16°C
Densité 1.547
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.578
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 97%