Learn More
2-Bromo-4-méthylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-methylphenol |
| CAS | 6627-55-0 |
| Formule moléculaire | C7 H7 Br O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | p-Cresol, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-cresol, 2-Bromo-p-cresol, 3-Bromo-4-hydroxytoluene, NSC 60115 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 2-bromo-4-méthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.03 |
| Poids de la formule | 185.968 |