Learn More
2-bromo-4-méthylpyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400798 1 g 1g
11410798 5 g 5g
11420798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25253.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4926-28-7 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4926-28-7
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.03
Numéro MDL MFCD00082590
Clé InChI LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-picoline, 2-bromo-4-methyl-pyridine, 4-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-4-methyl, 2 bromo-4-methyl pyridine, 2-bromo-4-methyl pyridine, pubchem1184, acmc-209kfi, 2-bromo4-methylpyridine
CID PubChem 2734087
Nom IUPAC 2-bromo-4-methylpyridine
SMILES CC1=CC=NC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-methylpyridine
Densité 1.545
Point d’ébullition 87°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 1 g
Beilstein 107331
Poids de la formule 172.03
Pourcentage de pureté 96%