Learn More
2-bromo-4-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450788 25 g 25g
15430788 1 g 1g
15440788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54503.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 130645-48-6 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
2-Bromo-4-methylpyrimidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-bromo-4-méthylpyrimidine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130645-48-6
Formule moléculaire C5H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 173.013
Numéro MDL MFCD04037883
Clé InChI UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10942928
Nom IUPAC 2-bromo-4-méthylpyrimidine
SMILES CC1=NC(=NC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-methylpyrimidine
Point de fusion 45°C to 50°C
Quantité 25 g
Synonyme 2-bromo-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-bromo-4-methyl, pyrimidine,2-bromo-4-methyl, pubchem7007, acmc-209z1w, 2-bromo-4-methlypyrimidine, 2-bromo-4-methyl pyrimidine, 2-bromo-4-methylpyrimidine
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.