Learn More
2-bromo-4-nitro-1-(trifluorométhoxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346559 5 g 5g
11336559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26173.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 200958-40-3 | C7H3BrF3NO3 | 286.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 200958-40-3
Formule moléculaire C7H3BrF3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 286.00
Numéro MDL MFCD04973758
Clé InChI LVTAFGFYMLODQP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24721641
Nom IUPAC 2-bromo-4-nitro-1-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Indice de réfraction 1.508
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2-bromo-4-nitro trifluoromethoxy benzene, benzene, 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, acmc-20ahjp, ksc496o8t, 2-bromo-4-nitro trifluomethoxy benzene, benzene,2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-4-nitro-1-trifluoromethyloxy benzene
Poids de la formule 286
Pourcentage de pureté 98%