Learn More
2-bromo-4’-nitroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677441 10 g Flacon en verre -
10147943 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10677441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305480100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-81-0
Formule moléculaire C8H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 244.04
Numéro MDL MFCD00007356
Clé InChI MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
CID PubChem 66840
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-nitrophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4′-nitroacetophenone
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94°C to 100°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCH2Br
Quantité 10 g
Poids de la formule 244.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline