Learn More
2-bromo-4’-nitroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478316 50 g 50g
11468316 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15374.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244.044 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-81-0
Formule moléculaire C8H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 244.044
Numéro MDL MFCD00007356
Clé InChI MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
CID PubChem 66840
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-nitrophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 393567
Poids de la formule 244.05
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenacyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenacyl bromide