Learn More
Acide 2-bromo-4-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 16426-64-5 |
| Formule moléculaire | C7 H4 Br N O4 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4BrNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | Acide 2-bro-4-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.02 |
| Poids de la formule | 244.9324 |