Learn More
2-bromo-4-nitrotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492647 25 g 25g
11402657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14865.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7745-93-9 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7745-93-9
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD00007195
Clé InChI XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro, 3-bromo-4-methylnitrobenzene, toluene, 2-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-methyl nitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-5-nitrobenzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3822, 2-bromo-4nitrotoluene, 2-bromo4-nitrotoluene
CID PubChem 82189
Nom IUPAC 2-bromo-1-méthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-nitrotoluene
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 25 g
Beilstein 1941232
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4-nitrotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-4-nitrotoluene