Learn More
2-bromo-4’-phénylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485717 100 g 100g
11465717 5 g 5g
11475717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24298.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-73-9 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-73-9
Formule moléculaire C14H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 275.145
Numéro MDL MFCD00000202
Clé InChI KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
CID PubChem 67282
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-phénylphényl)éthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-phenylacetophenone
Point de fusion 123°C to 127°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 513838
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 275.15
Pourcentage de pureté 97%