Learn More
2-Bromo-4-picoline, TRC
Code produit 30332587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332587 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68557550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-picoline
CAS 4926-28-7
Formule moléculaire C6H6BrN
Quantité 50 g
Synonyme 4-Methyl-2-bromopyridine, 2-Bromo-4-methylpyridine
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccnc(Br)c1
Nom IUPAC 2-bro-4-méthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Poids de la formule 170.9684