Learn More
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 95%, Maybridge
Code produit 10149272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10149272 Flacon en verre ambré ; 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10149272 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW01985DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 57946-63-1
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H5BrF3N
Numéro MDL MFCD00042150
Quantité 1 g
Numéro UN 2811
Synonyme 2-bromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-3-bromo benzotrifluoride, buttpark 83\07-26, timtec-bb sbb000789, buttpark 44\03-51, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylamine
Clé InChI QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 240.02
CID PubChem 93899
Poids de la formule 240.02
Pourcentage de pureté 95%