Learn More
2-bromo-4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498437 1 g 1g
11408447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18528.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 57946-63-1 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57946-63-1
Formule moléculaire C7H5BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 240.02
Numéro MDL MFCD00042150
Clé InChI QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-3-bromo benzotrifluoride, buttpark 83\07-26, timtec-bb sbb000789, buttpark 44\03-51, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylamine
CID PubChem 93899
Nom IUPAC 2-bromo-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 26°C to 33°C
Densité 1.7
Point d’ébullition 109°C to 110°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.524
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 8139978
Poids de la formule 240.03
Pourcentage de pureté 97%