Learn More
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 57946-63-1 |
| Formule moléculaire | C7H5BrF3N |
| Numéro MDL | MFCD00042150 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.02 |
| Pourcentage de pureté | 98% |